Organischer Referenzstandard, Benzo[k]fluoranthen 100 µg/ml in Dichlormethan, Supelco®
49476-U
: Merck
:
- Konzentration:100 µg/ml in methylene chloride
- VE:1
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:207-08-9
- Bezeichnung:Benzo[k]fluoranthen 100 µg/ml in Dichlormethan
- Lagerbedingungen:2...30 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H315 - H319 - H336 - H351
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD00046287
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Synonym(s):Benzo[k]fluoranthene solution
- Molecular weight:252,31
- GHS signal: GHS08, GHS07
: P201 - P202 - P261 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313