Organischer Referenzstandard, Benzo[j]fluoranthen 2.000 µg/ml in Dichlormethan, Supelco®
Catalog # 502332.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:205-82-3
- Bezeichnung:Benzo[j]fluoranthen 2.000 µg/ml in Dichlormethan
- Formel:C₂₀H₁₂
- Bezeichnung:Benzo[j]fluoranthene