ContactUsLinkComponent
3-Nitrofluoranthen-[D9] 50 µg/ml (98% D)
Catalog # PROOCILDLM47111.2
CAS Number:  
3-Nitrofluoranthen-[D9] 50 µg/ml (98% D)
Catalog # PROOCILDLM47111.2
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    892-21-7
  • Bezeichnung:
    3-Nitrofluoranthen-[D9] 50 µg/ml (98% D)
  • Formel:
    C₁₆D₉NO₂
  • Bezeichnung:
    3-Nitrofluoranthene-[D9]