Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Alcianblau

Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. NADIHS-504-25G
Reizend
Marketsource
Alcianblau
Katalognr. NADIHS-504-25G
Marketsource
CAS Nummer:  33864-99-2
Alcianblau

Glass bottle for solids, 25 g

CAS Nummer:  33864-99-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:33864-99-2
  • Formel:C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
  • MDL-Nummer:MFCD00010720
  • Molekulargewicht:1298.86 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:251-705-7
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g

Technische Daten