ContactUsLinkComponent
Dibutylphthalat-[Ring-D4] 100 µg/ml in n-Nonan (98% D)
  PROOCILDLM13671.2
 :  
Dibutylphthalat-[Ring-D4] 100 µg/ml in n-Nonan (98% D)
  PROOCILDLM13671.2
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    93952-11-5
  • Bezeichnung:
    Dibutylphthalat-[Ring-D4] 100 µg/ml in n-Nonan (98% D)
  • Formel:
    C₁₆H₂₂O₄
  • Bezeichnung:
    Dibutyl phthalate-[ring-D4]