Digoxin
Glass bottle for solids, 10 mg
Anbieter: EDQM
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:20830-75-5
- Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL-Nummer:MFCD00003674
- Molekulargewicht:780.95 g/mol
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:10 mg