AuftragsverfolgungKontakt
Digoxin
Digoxin
Glass bottle for solids, 30 mg
Katalognr. EDQMD1900000
Anbieter:   EDQM
Digoxin
Katalognr. EDQMD1900000
Anbieter:  EDQM
CAS Nummer:  20830-75-5
Digoxin
Glass bottle for solids, 30 mg
CAS Nummer:  20830-75-5
Preis
SFr. 245.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:20830-75-5
  • Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003674
  • Molekulargewicht:780.95 g/mol
  • EINECS:244-068-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    30 mg