Anthracen-[D10] 200 µg/ml in Isooctan (98% D)
Katalognr. PROOCILDLM-102-1.2
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1,2 mL
- CAS Nr.:1719-06-8
- Bezeichnung:Anthracen-[D10] 200 µg/ml in Isooctan (98% D)
- Formel:C₁₄D₁₀
- Bezeichnung:Anthracene-[D10]