Schutzhelm, Granite Wind
Bauhelm, Neongelb
111-0928
Belüfteter Bauhelm aus ABS im Design eines Kletterhelms. Gute Sichtbarkeit durch gelbe Leuchtfarbe.
- Ohne Schirm für bessere vertikale Sicht
- Innovative Textil-Innenausstattung und Thermoform-Futter
- Einstellbares Drehsystem für einfaches Festziehen
- Kinnband mit drei Befestigungspunkten
Größe: 530 bis 630 mm
Gewicht: 355 g
EN 397
Certifications: EN 397
- Farbe:Neongelb
- Bezeichnung:Bauhelm