AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
250 ml, 94 mm, 68 mm, 50 ml
Katalognr. LPIT290102
Anbieter:   LP ITALIANA
Becher, niedrige Form
Katalognr. LPIT290102
Anbieter:  LP ITALIANA
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
250 ml, 94 mm, 68 mm, 50 ml
Preis
SFr. 61.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
  • Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedruckter blauer Skala, Rollrand und Ausguss.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    68 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    94 mm