Kulturröhrchen
0,8 - 1,0 mm, 75 mm, 12 mm
WITG4.903.101
Borosilikatglas 3,3 mit Rand.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
:
:
:
:
:
- Ø:12 mm
- Wandstärke:0,8 - 1,0 mm
- Höhe:75 mm
Borosilikatglas 3,3 mit Rand.
:
:
:
:
: