Pyknometer zum Testen von Eiscreme
20 ml
Catalog # WITG3.935.003
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Pyknometer, aus Borosilikatglas 3.3.
- Kapazität 20 %
- Nominale Kapazität auf den Boden aufgedruckt
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Volumen (nom.):20 ml