Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
100 ml, 24 mm, 93 mm, 46 mm
Katalognr. LPIT294221
Anbieter: LP ITALIANA
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, grau.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Schraubverschluss mit Dichtung.
Technische Daten
- Ext.Ø:46 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:93 mm
- Ø Hals:24 mm