AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter nach Squibb
, 1000 ml, 29/32 NS
Katalognr. WITG2.658.001
Anbieter:   witeg Labortechnik
Scheidetrichter nach Squibb
Katalognr. WITG2.658.001
Anbieter:  witeg Labortechnik
Scheidetrichter nach Squibb
Scheidetrichter nach Squibb
, 1000 ml, 29/32 NS
Preis
SFr. 114.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Scheidetrichter, Squibb, aus Borosilikatglas, Hahn mit PTFE-Küken. Komplett mit PE-Stopfen
  • Ohne Graduierung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
 :
 :
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Cat. No.:
    WITG2.658.001