Messkolben, Klasse A, Trapezform, blaue Markierungen
Catalog # HECH42110024
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Specifications
- NS:7/16
- Kapazität:10 ml
- VE:1
- Toleranz:0,025 ± ml
Specifications
About this item
DURAN® Borosilikatglas 3.3 mit PP-Stopfen.
- Auf Einguss justiert (TC, In)
- Blaue Markierungen
- Konformität zertifiziert (DE-M-Kennzeichnung)
Die Standfläche ist wesentlich größer als bei herkömmlichen Messkolben gleichen Volumens, dadurch deutlich verbesserte Standsicherheit.
Gemäß DIN EN ISO 1042