Sodaglas, hohe Form, Klasse B
Catalog # HECH42195030
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Specifications
- Kapazität:100 ml
- Teilung:1 ml
- VE:1
Specifications
About this item
PP, durchscheinend, hohe Form, Klasse B.
- Auf Einguss geeicht (In) Sechskantfuß, Ringmarkierungen an den wichtigen Punkten Temperaturen von +60 °C sorgen nicht dafür, dass die Toleranzgrenze permanent überschritten wird
Certifications: DIN 12681 B / ISO 6706