ContactUsLinkComponent
Acridinorange (Chloridsalz), Hyrdrat ∼80% (Farbstoffgehalt), rein
  ACRO423340010
 :  
undefined
Acridinorange (Chloridsalz), Hyrdrat ∼80% (Farbstoffgehalt), rein
  ACRO423340010
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 g
  • Seq:
    3047
  • Appearance:
    Orange to brown Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤5 % (105°C)
  • UV spectrophotometry:
    ≥75 %
 :
 :284…287 °C
 :Raumtemperatur
 :200-614-0
 :6.1,III
 :301.81 g/mol (anhy)
 :GHS08
 :1704465-79-1
 :C₁₇H₂₀ClN₃·H₂O
 :MFCD00150070