Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
L-Lactat-Dehydrogenase (vom Muskel)
Katalognr. CHMCAB1222
Anbieter:  Chemicon
CAS-Nummer:  
L-Lactat-Dehydrogenase (vom Muskel)
Katalognr. CHMCAB1222
Anbieter:  Chemicon
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • VE:
    25 mg
  • CAS Nr.:
    9001-60-9
  • Ursprung:
    Muscle
  • Lagerbedingungen:
    Refrigerator
  • MDL No.:
    MFCD00131466
  • Enzymname:
    L-Lactate dehydrogenase
  • Enzym-Synonyme:
    LDH

Technische Daten

Über diesen Artikel