Pepstatin A
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. CHMCEI10
Anbieter: Chemicon
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
- Cat. No.:CHMCEI10
- CAS Nr.:26305-03-3
- Molecular formula:C₃₄H₆₃N₅O₉
- MDL No.:MFCD00060740
- Lagerbedingungen:Refrigerator
- Protein/Peptid-Name:Pepstatin A