AuftragsverfolgungKontakt
Actinomycin D | Avantor
Actinomycin D
Glass bottle for solids, 25 mg
Katalognr. MOLE32117981-25MG
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Actinomycin D
Katalognr. MOLE32117981-25MG
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  50-76-0
Actinomycin D
Glass bottle for solids, 25 mg
CAS Nummer:  50-76-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:50-76-0
  • Formel:C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00005033
  • Molekulargewicht:1255.5 g/mol
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 mg