Deoxythymidine triphosphate (dTTP)
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: Thymidine-5'-triphosphoric acid, Deoxythymidine triphosphate, TPP, 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphoric acid, dTTP
- CAS Nummer:18423-43-3
- Formel:C₁₀H₁₇N₂O₁₃P₃
- MDL-Nummer:MFCD00080338
- Molekulargewicht:466.17 g/mol
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: Thymidine-5'-triphosphoric acid, Deoxythymidine triphosphate, TPP, 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphoric acid, dTTP
- CAS Nummer:18423-43-3
- Formel:C₁₀H₁₇N₂O₁₃P₃
- MDL-Nummer:MFCD00080338
- Molekulargewicht:466.17 g/mol