Inosin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ROTH6770.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
- CAS Nummer:58-63-9
- Formel:C₁₀H₁₂N₄O₅
- MDL-Nummer:MFCD00066770
- Molekulargewicht:268.23 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-390-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g