Streptavidin
Anbieter: EUROCLONE
Über diesen Artikel
3 Varianten
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
- Catalog No:
- EURLEMR217001
- EURLEMR217005
- EURLEMR217010
- Protein/Peptid-Name:
- Streptavidin
- Streptavidin
- Streptavidin
- CAS Nr.:
- 9013-20-1
- 9013-20-1
- 9013-20-1
- MDL No.:
- MFCD00082035
- MFCD00082035
- MFCD00082035
- Lagerbedingungen:
- Freezer
- Freezer
- Freezer
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EURLEMR217001Protein/Peptid-NameStreptavidinCAS Nr.9013-20-1MDL No.MFCD00082035LagerbedingungenFreezer - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EURLEMR217005Protein/Peptid-NameStreptavidinCAS Nr.9013-20-1MDL No.MFCD00082035LagerbedingungenFreezer - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EURLEMR217010Protein/Peptid-NameStreptavidinCAS Nr.9013-20-1MDL No.MFCD00082035LagerbedingungenFreezer