Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Avidin
Avidin
Catalog # EURLEMR094050
Supplier:
EUROCLONE
CAS Number:
Bild vergrößern
Avidin
Catalog # EURLEMR094050
Supplier:
EUROCLONE
CAS Number:
Specifications
Packung:
Glasflasche für Feststoffe
VE:
50 mg
CAS Nr.:
1405-69-2
Lagerbedingungen:
Freezer
MDL No.:
MFCD00130572
Protein/Peptid-Name:
Avidin
Specifications
About this item
Produktdetails
Produktdetails