Organischer Referenzstandard, Benz[a]anthracen 10 µg/ml in Cyclohexan
Catalog # EHERL20545000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:56-55-3
- Bezeichnung:Benz[a]anthracen 10 µg/ml in Cyclohexan
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₁₈H₁₂
- Bezeichnung:Benz[a]anthracene