DEAE-Dextran
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: Diethylaminoethyl dextran
- CAS Nummer:9015-73-0
- MDL-Nummer:MFCD00081561
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: Diethylaminoethyl dextran
- CAS Nummer:9015-73-0
- MDL-Nummer:MFCD00081561
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.