N-Acetyl-β-D-glucosamin
Katalognr. ROTH8993.1
Anbieter: Roth Carl
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:50 g
- Seq:3368
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:221.21 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-368-2
CAS-Nummer:7512-17-6
Formel:C₈H₁₅NO₆
MDL-Nummer:MFCD00136044