Organischer Referenzstandard, Dipentylphthalat 100 µg/ml in n-Nonan
Catalog # PROOCILULM74331.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1,2 mL
- CAS Nr.:131-18-0
- Bezeichnung:Dipentylphthalat 100 µg/ml in n-Nonan
- Formel:C₁₈H₂₆O₄
- Bezeichnung:Dipentyl phthalate