Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Echtgrün FCF

Echtgrün FCF

Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. NADIHS-516-25G
Gesundheit
Marketsource
Echtgrün FCF
Katalognr. NADIHS-516-25G
Marketsource
CAS Nummer:  2353-45-9
Echtgrün FCF

Glass bottle for solids, 25 g

CAS Nummer:  2353-45-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
  • CAS Nummer:2353-45-9
  • Formel:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
  • MDL-Nummer:MFCD00013053
  • Molekulargewicht:808.86 g/mol
  • Merck-Index:13,03970
  • Schmelzender Platingehalt:290 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:219-091-5
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.