AuftragsverfolgungKontakt
Pepsin | Avantor
Pepsin
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Pepsin
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • ROTH0230.1
  • ROTH0230.2
  • Enzymname:
  • Pepsin
  • Pepsin
  • CAS Nr.:
  • 9001-75-6
  • 9001-75-6
  • Lagerbedingungen:
  • Refrigerator
  • Refrigerator
  • Enzymaktivität:
  • 0,7 FIP-U/mg
  • 0,7 FIP-U/mg
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 43.10 SFr.
    43.10 SFr.
    1 * 25 g
       43.10 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH0230.1
    Enzymname
    Pepsin
    CAS Nr.
    9001-75-6
    Lagerbedingungen
    Refrigerator
    Enzymaktivität
    0,7 FIP-U/mg
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 73.10 SFr.
    73.10 SFr.
    1 * 50 g
       73.10 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH0230.2
    Enzymname
    Pepsin
    CAS Nr.
    9001-75-6
    Lagerbedingungen
    Refrigerator
    Enzymaktivität
    0,7 FIP-U/mg
    Marketsource