Titan-Standardlösung, 1.000 mg/l Ti in Wasser (aus (NH4)2TiF6) Standard für die AAS und ICP
Katalognr. PERCN9300162
Anbieter: PerkinElmer
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:H₂O/tr 0,24% F-
- VE:500 mL
- Element:Titan
- Symbol:Ti