Kalium-Standardlösung, 1.000 mg/l K in verd. Salpetersäure (aus KNO3) Standard für die AAS und ICP
Catalog # PERCN9300141
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:2% HNO₃
- VE:1
- Pk Info:1× 500 ml
- Element:Kalium
- Symbol:K