Calcium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ca in verd. Salpetersäure (aus CaCO3) Standard für die AAS und ICP
Catalog # PERCN9300108
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:2% HNO₃
- VE:1
- Element:Calcium
- Symbol:Ca