Natrium-Standardlösung, 1.000 mg/L Na in verd. Salpetersäure-Standard (aus Na₂CO₃) für die AAS und ICP
Catalog # PERCN9300152
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:2% HNO₃
- VE:1
- Element:Natrium
- Symbol:Na