ContactUsLinkComponent
Molybdän-Standardlösung, 1.000 mg/l Mo in Wasser (aus (NH4)6Mo7O24) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300134
 :  
Molybdän-Standardlösung, 1.000 mg/l Mo in Wasser (aus (NH4)6Mo7O24) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300134
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • VE:
    1
  • Element:
    Molybdän
  • Symbol:
    Mo