ContactUsLinkComponent
Cobalt-Standardlösung, 1.000 mg/l Co in verd. Salpetersäure (aus CoCO3) Standard für die AAS und ICP
Cobalt-Standardlösung, 1.000 mg/l Co in verd. Salpetersäure (aus CoCO3) Standard für die AAS und ICP
Katalognr. PERCN9300113
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Cobalt-Standardlösung, 1.000 mg/l Co in verd. Salpetersäure (aus CoCO3) Standard für die AAS und ICP
Katalognr. PERCN9300113
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • VE:
    1
  • Element:
    Cobalt
  • Symbol:
    Co