ContactUsLinkComponent
Schwefel-Standardlösung, 1.000 mg/l S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Standard für die AAS und ICP
Schwefel-Standardlösung, 1.000 mg/l S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Standard für die AAS und ICP
Catalog # PERCN9300154
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Schwefel-Standardlösung, 1.000 mg/l S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Standard für die AAS und ICP
Catalog # PERCN9300154
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • VE:
    1
  • Symbol:
    S