AuftragsverfolgungKontakt
Benzalkoniumchlorid | Avantor
Benzalkoniumchlorid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ROTH2999.1
Ätzend
Reizend
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Benzalkoniumchlorid
Katalognr. ROTH2999.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  63449-41-2
Benzalkoniumchlorid
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  63449-41-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
  • CAS Nummer:63449-41-2
  • Formel:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
  • MDL-Nummer:MFCD00145757
  • Schmelzender Platingehalt:29…34 °C
  • Dichte:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:264-151-6
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Technische Daten