AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity electrodes, industrial
Leitfähigkeitselektrode, Industrie, zwei Graphitbleche, mit S8-Steckkopf, SK10Y, 1 cm⁻¹, 0... 80 °C, Epoxid, 12×110 mm, S8 plug head, Allzweck
  CONSSK10Y
 :   CONSORT
Conductivity electrodes, industrial
  CONSSK10Y
 :  CONSORT
Conductivity electrodes, industrial
Conductivity electrodes, industrial
Leitfähigkeitselektrode, Industrie, zwei Graphitbleche, mit S8-Steckkopf, SK10Y, 1 cm⁻¹, 0... 80 °C, Epoxid, 12×110 mm, S8 plug head, Allzweck
SFr. 112.00
1 * 1 ST
General purpose conductivity electrode for measuring low and medium coductivities.
  • Anschluss:
    S8 plug head
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Für:
    Allzweck
  • Typ:
    SK10Y
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitselektrode, Industrie, zwei Graphitbleche, mit S8-Steckkopf
  • Material:
    Epoxid
  • Temperatur:
    0... 80 °C
  • Zellkonstante:
    1 cm⁻¹