AuftragsverfolgungKontakt
Spigot, brass | Avantor
Spigot, brass
3/4" outer
Katalognr. BURK0535-0010
Anbieter:   BURKLE
Spigot, brass
Katalognr. BURK0535-0010
Anbieter:  BURKLE
Spigot, brass
Spigot, brass
3/4" outer
Preis
SFr. 64.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Barrel tap for petrochemical liquids.
  • Seals NBR
  • NW 10 mm
  • Closed independently when not used (increased safety)
Technische Daten
  • Gewinde:
    3/4" outer