AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Erweiterung
Anbieter:   COWIE
Adapter, Erweiterung
Anbieter:  COWIE
Zertifikate
Adapter, Erweiterung
7 Varianten
Product Details & Documents
NPT-Verlängerungsadapter werden aus glasfaserverstärktem PTFE hergestellt, um die mechanische Festigkeit zu verbessern.
  • Chemisch inert
  • Reduziert Kontamination und vereinfacht Reinigung
  • Kratzfest
NPT-Verlängerungsadapter mit Außen-/Innengewinde optimieren die Nutzung von NPT-Eingangsports, indem sie zusätzliche Anschlussgrößen bereitstellen und die Höhe der Eingangsports vom Deckel erhöhen. Dies sorgt für noch mehr Flexibilität bei der Montage und ermöglicht die Verwendung einer größeren Auswahl an Anschlüssen – dies gilt insbesondere für 60-mm-Deckel mit mehreren Anschlüssen, bei denen die Verwendung eines Verlängerungsadapters die Verwendung einer zentralen Rührerführung ermöglicht.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ¹/₂" NPT-Außengewinde / ¹/₂" NPT-Innengewinde, für Schäfte max. 14 mm Ø
    Schaft-Ø max. 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 36.70
    SFr. 36.70
    1 * 1 ST
       SFr. 36.70
  • ¹/₂" NPT-Außengewinde / ³/₄" NPT-Innengewinde, für Schäfte max. 14 mm Ø
    Schaft-Ø max. 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 56.00
    SFr. 56.00
    1 * 1 ST
       SFr. 56.00
  • ¹/₄ NPT-Außengewinde / ¹/₂ NPT-Innengewinde
    Schaft-Ø max. 8,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 36.70
    SFr. 36.70
    1 * 1 ST
       SFr. 36.70
  • ¾"-NPT-Außengewinde, ¾"-NPT-Innengewinde, für Schäfte max. 18 mm Ø
    Schaft-Ø max. 18 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 66.00
    SFr. 66.00
    1 * 1 ST
       SFr. 66.00
  • 3/4" NPT-Außengewinde / 1" NPT-Innengewinde, für Schäfte max. 18 mm Ø
    Schaft-Ø max. 18 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 66.00
    SFr. 66.00
    1 * 1 ST
       SFr. 66.00
  • 1"-NPT-Außengewinde / 1" NPT-Innengewinde, für Schäfte 24 mm Ø
    Schaft-Ø 24 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 69.10
    SFr. 69.10
    1 * 1 ST
       SFr. 69.10
  • 1" NPT-Außengewinde / 1½" NPT-Innengewinde, für Schäfte max. 24 mm Ø
    Schaft-Ø max. 24 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
    SFr. 111.00
    1 * 1 ST
       SFr. 111.00