Latexhandschuhe, Vasco® Sensitive
: B. Braun
Diese beidhändig tragbaren Handschuhe sind ideal für medizinische Untersuchungen und ungefährliche Anwendungen im Labor.
- Unsteril, puderfrei
- Polymerbeschichtung innen für einfacheres Anziehen
- Gerade Finger, beidhändig tragbar
- Rollrand
- Mikrorau, texturierte Finger
: EN 455, EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Diese beidhändig tragbaren Handschuhe sind ideal für medizinische Untersuchungen und ungefährliche Anwendungen im Labor.
- Unsteril, puderfrei
- Polymerbeschichtung innen für einfacheres Anziehen
- Gerade Finger, beidhändig tragbar
- Rollrand
- Mikrorau, texturierte Finger
: EN 455, EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
- Catalog No:
- BRAU6067500
- BRAU6067526
- BRAU6067549
- BRAU6067565
- BRAU6067590
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Gepudert/ungepudert:
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Oberfläche:
- Mikrotexturiert
- Mikrotexturiert
- Mikrotexturiert
- Mikrotexturiert
- Mikrotexturiert
- Stulpenart:
- Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Stärke - Stulpe:
- 0,07 mm
- 0,07 mm
- 0,07 mm
- 0,07 mm
- 0,07 mm
- Stärke - Finger:
- 0,125 mm
- 0,125 mm
- 0,125 mm
- 0,125 mm
- 0,125 mm
- Stärke - Handfläche:
- 0,11 mm
- 0,11 mm
- 0,11 mm
- 0,11 mm
- 0,11 mm
- EN Standard:
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:
- +
- +
- +
- +
- +
Product Family Options
- HandschuhgrößeFarbeLängeStärkeVerpackt
Specifications
Cat. No.BRAU6067500Beidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegGepudert/ungepudertUngepudertOberflächeMikrotexturiertStulpenartCuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099Stärke - Stulpe0,07 mmStärke - Finger0,125 mmStärke - Handfläche0,11 mmEN StandardEN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUSZugelassen für Lebensmittelkontakt+Specifications
Cat. No.BRAU6067526Beidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegGepudert/ungepudertUngepudertOberflächeMikrotexturiertStulpenartCuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117Stärke - Stulpe0,07 mmStärke - Finger0,125 mmStärke - Handfläche0,11 mmEN StandardEN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUSZugelassen für Lebensmittelkontakt+Specifications
Cat. No.BRAU6067549Beidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegGepudert/ungepudertUngepudertOberflächeMikrotexturiertStulpenartCuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117Stärke - Stulpe0,07 mmStärke - Finger0,125 mmStärke - Handfläche0,11 mmEN StandardEN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUSZugelassen für Lebensmittelkontakt+Specifications
Cat. No.BRAU6067565Beidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegGepudert/ungepudertUngepudertOberflächeMikrotexturiertStulpenartCuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117Stärke - Stulpe0,07 mmStärke - Finger0,125 mmStärke - Handfläche0,11 mmEN StandardEN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUSZugelassen für Lebensmittelkontakt+Specifications
Cat. No.BRAU6067590Beidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegGepudert/ungepudertUngepudertOberflächeMikrotexturiertStulpenartCuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099Stärke - Stulpe0,07 mmStärke - Finger0,125 mmStärke - Handfläche0,11 mmEN StandardEN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUSZugelassen für Lebensmittelkontakt+