ContactUsLinkComponent
Schlauchverbinder, SVS, gebogen
Schlauchverbinder, SVS, gebogen
Catalog # WITG0.185.001
Supplier:  witeg Labortechnik
undefined
Schlauchverbinder, SVS, gebogen
Catalog # WITG0.185.001
Supplier:  witeg Labortechnik
Specifications
  • Gewinde:
    GL 14
  • Schlauch Innen-Ø:
    8 mm
  • Material:
    PP
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Schlauchanschluss bestehend aus Schraubverschluss, Schlauchanschluss mit Silikondichtung und Gewinderohren.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: