AuftragsverfolgungKontakt
Normschliffe, Hülsen | Avantor
Normschliffe, Hülsen
60/46 NS, 65 mm, 3,2 mm
Katalognr. WITG0.102.060
Anbieter:   witeg Labortechnik
Normschliffe, Hülsen
Katalognr. WITG0.102.060
Anbieter:  witeg Labortechnik
Normschliffe, Hülsen
Normschliffe, Hülsen
60/46 NS, 65 mm, 3,2 mm
Preis
SFr. 48.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas hergestellt.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
Zertifizierung: DIN 12 249.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Hülse:
    60/46 NS
  • Rohr A-Ø:
    65 mm
  • Wandstärke:
    3,2 mm