Klappthermometer, PT1000, TLC 1598
Klappthermometer mit PT1000-Fühler,
Katalognr. 620-0226
Anbieter: EBRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieses Thermometer mit klappbarem, hochpräzisem PT1000-Einstechsonde eignet sich zur schnellen und präzisen Temperaturüberwachung in der Wareneingangskontrolle, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, im Handel und in Kühlhäusern.
- Robust und stoßfest
- Schnelle Reaktionszeit
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Bezeichnung:Klappthermometer mit PT1000-Fühler
- Cat. No.:620-0226
- Modell:TLC 1598
- B×T×H:44×18×158 mm
- Temperaturgenauigkeit:±0,3 °C
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Gewicht:70 g
- Temperaturbereich:−50...+200 °C