ContactUsLinkComponent
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Katalognr. ROTHK055.1
Anbieter:  Roth Carl
CAS-Nummer:  
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Katalognr. ROTHK055.1
Anbieter:  Roth Carl
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :550.09 g/mol
Lagertemperatur:Gefrierschrank
EINECS:243-347-5
CAS-Nummer:19817-92-6
Formel:C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
MDL-Nummer:MFCD00044310