5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
Katalognr. MOLEM19199640
Anbieter: Molekula
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
- Seq:3173
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:354.10 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-207-8
CAS-Nummer:54-42-2
Formel:C₉H₁₁IN₂O₅
MDL-Nummer:MFCD00134656