3-Funktion-Hemden, langarm, Match
Dieses funktionelle Unterwäsche-Shirt bietet Schutz vor kalten Themperaturen. Die Innenseite des 3-function-Materials besteht aus feuchtigkeitstransportierendem Polyester, während die Außenseite aus Baumwolle schweißaufsaugende und zugleich wärmende bzw. isolierende Eigenschaften besitzt. Das Material aus 58 % Polyester und 42% Baumwolle fühlt sich auf der Haut angenehm weich an.
- Rundhals
- langarm
- Verlängerte Rückenpartie
Gewicht: 205 g/m²
- Catalog No:
- 113-5348
- 113-5352
- KWIN100468940XS
- KWIN1004689403XL
- 113-5349
- 113-5350
- KWIN1004689404XL
- 113-5351
- Modell:
- 3-function
- 3-function
- 3-function
- 3-function
- 3-function
- 3-function
- 3-function
- 3-function
- Anwendungsbereich Outfit:
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Riskobereich:
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Stoff:
- 58% polyester and 42% cotton
- 58% polyester and 42% cotton
- 58% polyester and 42% cotton
- 58% polyester and 42% cotton
- 58% polyester and 42% cotton
- 58% polyester and 42% cotton
- 58% polyester and 42% cotton
- 58% polyester and 42% cotton
- Gewicht:
- 205 g/m²
- 205 g/m²
- 205 g/m²
- 205 g/m²
- 205 g/m²
- 205 g/m²
- 205 g/m²
- 205 g/m²
Frequently Bought Together