Polohemd, Acode® Basecamp, 1722, langarm
Supplier: FRISTADS KANSAS
Certificates
About this item
Langarm-Shirt aus 100 % Baumwoll-Piqué (Kammgarn). Die Farbe Grau Melange besteht aus 90% Baumwolle und 10% Viskose.
- Mit 3er-Knopfleiste
- Gestrickter Kragen und Armabschlüsse
- Seitenschlitze
- Vorgekrumpft und ringgesponnen
Gewicht: 230 g/m²
Certifications: OKEO-Tex® zertifiziert.
Specifications
- Catalog No:
- KWIN100220530XL
- KWIN100220910L
- KWIN1002209402XL
- KWIN100220940L
- KWIN1002205302XL
- KWIN100220530L
- KWIN100220940S
- KWIN100220940M
- KWIN100220530M
- KWIN100220940XL
- KWIN100220530S
- KWIN100220940XS
- Modell:
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Basecamp 1722
- Anwendungsbereich Outfit:
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Stoff:
- 100% cotton
- 90% cotton and 10% viscose
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- Gewicht:
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²
- 230 g/m²