Kapuzen-Sweatshirt, Acode® Basecamp
Catalog # KWIN100226540M
Supplier: FRISTADS KANSAS
Specifications
- Konfektionsgröße:M
- Anwendungsbereich Outfit:Outdoor
- Geschlecht:Für Herren
- Riskobereich:Kälte
- Farbe:Dunkelblau
- Seq:12
- Stoff:80% brushed cotton and 20% polyester
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Gewicht:280 g/m²
- VE:1
Specifications
About this item
Sweatshirt aus 80 % gekämmter Baumwolle und 20 % Polyester, mit aufgerauter Innenseite für mehr Tragekomfort.
- Gefütterte Kapuze mit Kordelzug ’Känguru’ Tasche Strickbündchen mit Elasthan
Gewicht: 280 g/m²